Z550647
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint stopper22
opis
conical
pojemność
100 mL
otwór kurka
2 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550647-1EA | 4061832118338 |