Hep2 (klon 2B) (pochodna HeLa)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011412, human cervix, Spherical
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 85011412-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011412-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Spherical
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy
Opis linii komórkowej
Ta linia komórkowa została przystosowana do wzrostu w zawiesinie. Komórki wspierają wzrost arbowirusów, wirusa odry, wirusa polio 1, adenowirusa 3 i VSV (szczep Indiana). Stwierdzono, że ta linia komórkowa jest nieodróżnialna od Hela za pomocą profilowania DNA STR PCR. Dlatego linia komórkowa powinna być uważana za pochodzącą od HeLa. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
Badania nad nowotworami i wirusami: arbowirusy, odra, wirus polio 1, Ad 3 i VSV
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 2-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną w zawiesinie i mogą tworzyć skupiska.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)