Linia komórkowa Hep2 (pochodna HeLa)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86030501, human cervix, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human cervix
opis
Human Black, cervix carcinoma
opakowanie
tube of 5 μg 86030501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86030501-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 14
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z guzów wytworzonych u napromieniowanych szczurów odsadzonych po wstrzyknięciu tkanki raka naskórka z krtani 56-letniego mężczyzny. Stwierdzono, że ta linia komórkowa jest nieodróżnialna od HeLa za pomocą profilowania DNA STR PCR. Dlatego linia komórkowa powinna być uważana za pochodzącą od HeLa. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
Ludzka linia komórkowa Hep2 (pochodna HeLa) została wykorzystana do badań nad wirusami i nowotworowością.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewać przy 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Po rozmrożeniu pierwsza subkultura może trwać 7-10 dni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)