Kluczowe dokumenty
BMSIPD960050T
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Adapter
to hold, 4 x 15-50ml Tubes, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
Właściwości
to hold 4 x 15-50ml Tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-50T
Opis ogólny
Adapter for 4x15ml and 50ml tubes for BeadBlaster 96.
Zastosowanie
Homogenization/milling/grinding of samples
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)