Kluczowe dokumenty
BMSH3565180HD
Sigma-Aldrich
Benchmark SureTherm 180L CO2 Incubator
AC/DC input 120 V, with High Heat Function
Synonim(y):
inkubator na dwutlenek węgla
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Materiały
stainless steel
Właściwości
with High Heat Function
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3565-180HD
Parametry
temp. range at +5-60 °C (ambient)
0-20% (CO2 range)
inside W × L × H
47.3 cm (18.7 in.) × 52.8 cm (20.8 in.) × 71 cm (28 in.)
Opis ogólny
Hodowle komórkowe zależą od zoptymalizowanych warunków wzrostu. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury i CO2, inkubatory SureTherm firmy Benchmark zapewniają idealne środowisko dla hodowli. Wszystkie inkubatory SureTherm są wyposażone w opatentowany system dystrybucji ciepła, który łączy sześciostronne ogrzewanie z wewnętrznym wentylatorem o niskiej prędkości. Powietrze krąży równomiernie w całej komorze bez wymiany powietrza ze środowiska zewnętrznego. Zapewnia to kontrolowane, chronione środowisko z minimalnymi wahaniami temperatury (w granicach 0,1°C). Model 180L zawiera również opcje odkażania w wysokiej temperaturze, dzielone szklane drzwi i kontrolę tlenu gazowego.
Są to pierwsze i jedyne inkubatory z opcjonalną (zgłoszoną do opatentowania) technologią IncuView LCI (Live Cell Imaging) do oglądania komórek w "czasie rzeczywistym". Wewnętrzny mikroskop i duży, zewnętrzny wyświetlacz umożliwiają oglądanie komórek bez wyjmowania ich z inkubatora, eliminując nieodłączne wahania temperatury i ryzyko zanieczyszczenia. Komórki można łatwo oglądać na dużym, zintegrowanym wyświetlaczu lub lokalnie lub zdalnie za pomocą telefonu, tabletu lub komputera z obsługą Wi-Fi. Podgląd komórek wymaga zintegrowanej półki mikroskopowej IncuView.
Cechy i korzyści
  • 6-stronne ogrzewanie
  • Opcja obrazowania żywych komórek
  • Opatentowany system dystrybucji ciepła
  • Odkażanie wysoką temperaturą
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BMSH3565180HD4065269198505