BMSH3551180P
Benchmark ST180 PLUS CO2 Incuubator with three shelves
capacity 180 L, AC/DC input 115 V
Synonim(y):
CO2 Incubator, Humidity Control incubator, Lab incubator, Digital incubator, Laboratory Incubator, Tissue Culture Incubator, Cell Incubator, Cell Culture Incubator,
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3551-180P
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
szer. × dł. × wys.
47 cm × 52 cm × 71 cm, Internal dimensions
pojemność
180 L
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)