Kluczowe dokumenty
AXYT200CRS
Pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-200-C-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
kolor
clear
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)