Kluczowe dokumenty
AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
pojemność:
200 μL
sterylność:
γ-irradiated
sterile
Właściwości:
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
opakowanie:
case of 960 tips racked
Materiały
clear
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
opakowanie
case of 960 tips racked
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
pojemność
200 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)