Kluczowe dokumenty
AV48665
Sigma-Aldrich
Anti-METTL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-C12orf1, Anti-Methyltransferase like 1, Anti-TRM8, Anti-YDL201w
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, goat, bovine, rabbit, guinea pig, dog, mouse, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METTL1(4234)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-METTL1 koduje metylotransferazę podobną do 1, która ma motyw wiążący S-adenozylometioninę. Jest ona inaktywowana po fosforylacji przez PKB i RSK. Funkcjonalny wariant METTL1, wraz z innymi wariantami genetycznymi, jest związany ze stwardnieniem rozsianym.
Przeciwciało Rabbit Anti-METTL1 rozpoznaje bydlęcą, ludzką, mysią i szczurzą METTL1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego METTL1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-METTL1 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
METTL1 zawiera konserwowany motyw wiążący S-adenozylometioninę i jest inaktywowany przez fosforylację. Gen ten jest podobny w sekwencji do genu S. cerevisiae YDL201w. Produkt genu zawiera konserwowany motyw wiążący S-adenozylometioninę i jest inaktywowany przez fosforylację. Dla tego genu opisano alternatywne warianty splicingu kodujące różne izoformy białka. Pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie X.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KGQLTKMFFLFPDPHFKRTKHKWRIISPTLLAEYAYVLRVGGLVYTITDV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio Alcina et al.
Journal of medical genetics, 50(1), 25-33 (2012-11-20)
Several studies have highlighted the association of the 12q13.3-12q14.1 region with coeliac disease, type 1 diabetes, rheumatoid arthritis and multiple sclerosis (MS); however, the causal variants underlying diseases are still unclear. The authors sought to identify the functional variant of
Robert A Cartlidge et al.
The EMBO journal, 24(9), 1696-1705 (2005-04-30)
A substrate for protein kinase B (PKB)alpha in HeLa cell extracts was identified as methyltransferase-like protein-1 (METTL1), the orthologue of trm8, which catalyses the 7-methylguanosine modification of tRNA in Saccharomyces cerevisiae. PKB and ribosomal S6 kinase (RSK) both phosphorylated METTL1