Key Documents
58834
Sample Loop for Model 7010/7125 Injector
volume 50 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Materiały
stainless steel sample loop and fittings
pojemność
50 μL
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)