Kluczowe dokumenty
AV32523
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF318 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 318
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
232 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, rat, mouse, bovine, dog, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF318(24149)
Opis ogólny
ZNF318 jest białkiem cynkowo-palcowym, które jest regulowane w górę podczas infekcji syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) w komórkach gardła.
Rabbit Anti-ZNF318 rozpoznaje mysie, psie i ludzkie ZNF318.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ZNF318
Zastosowanie
Rabbit Anti-ZNF318 może być stosowany do aplikacji IHC (4-8 μg/ml) i western blot (0,5 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
ZNF318 koduje białko jądrowe z motywem palca cynkowego typu Cys2-His2, które jest nowym korepresorem receptora androgenowego (AR).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SVFTRSSQCSRGLERYISQEEGPLSPFLGQLDEDYRTKETFLHRSDYSPH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheila Z Kimaro Mlacha et al.
BMC genomics, 14, 378-378 (2013-06-08)
Viral upper respiratory tract infections are associated with increased colonization by Streptococcus pneumoniae but the mechanisms underlying this relationship are unclear. The objective of this study is to describe a comprehensive picture of the cellular interaction between the adhering bacteria