Merck
904635
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-1-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-1-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H6415NN6O9PSi
Masa cząsteczkowa:
943.12
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)C=N2)N=C(NC(C)=O)[15NH]1
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)