Merck
904554
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H6415NN4O9PSi
Masa cząsteczkowa:
903.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
Klucz InChI
QKWKXYVKGFKODW-FYANLFODSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)