Kluczowe dokumenty
SAB4300596
Sigma-Aldrich
Anti-CDK6 (Ab-24) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC59692 antibody produced in rabbit, Anti-PLSTIRE antibody produced in rabbit, Anti-STQTL11 antibody produced in rabbit, Anti-cyclin-dependent kinase 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(G-A-Y-G-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK6(1021)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 22-26 (G-A-Y-G-K), according to the protein CDK6.
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Probably involved in the control of the cell cycle. Interacts with D-type G1 cyclins.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rebecca E Nakles et al.
The American journal of pathology, 182(6), 1976-1985 (2013-05-15)
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonists have anticancer activity and influence cell differentiation. We examined the impact of the selective PPARγ agonist efatutazone on mammary cancer pathogenesis in a mouse model of BRCA1 mutation. Mice with conditional loss of full-length