Kluczowe dokumenty
AV31692
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM32 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Tripartite motif-containing 32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, dog, guinea pig, rabbit, mouse, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM32(22954)
Opis ogólny
TRIM32 jest ligazą ubikwityny E3, która aktywuje miRNA. Ligaza ta hamuje samoodnowę w mysich neuronalnych komórkach progenitorowych. Mutacje TRIM32 są powiązane z zespołem Bardeta-Biedla.
Przeciwciało Rabbit Anti-TRIM32 rozpoznaje TRIM32 psów, bydła, ludzi, myszy, szczurów i danio pręgowanego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TRIM32
Zastosowanie
Królicze przeciwciało Anti-TRIM32 może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TRIM32 jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. TRIM32 lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych. Białko zostało również zlokalizowane w jądrze, gdzie oddziałuje z domeną aktywacyjną białka HIV-1 Tat. Białko Tat aktywuje transkrypcję genów HIV-1. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Białko lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych. Białko zostało również zlokalizowane w jądrze, gdzie oddziałuje z domeną aktywacyjną białka HIV-1 Tat. Białko Tat aktywuje transkrypcję genów HIV-1. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Białko lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych. Białko zostało również zlokalizowane w jądrze, gdzie oddziałuje z domeną aktywacyjną białka HIV-1 Tat. Białko Tat aktywuje transkrypcję genów HIV-1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GFSIGSVGPDGQLGRQISHFFSENEDFRCIAGMCVDARGDLIVADSSRKE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annie P Chiang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(16), 6287-6292 (2006-04-12)
The identification of mutations in genes that cause human diseases has largely been accomplished through the use of positional cloning, which relies on linkage mapping. In studies of rare diseases, the resolution of linkage mapping is limited by the number
Jens C Schwamborn et al.
Cell, 136(5), 913-925 (2009-03-10)
In the mouse neocortex, neural progenitor cells generate both differentiating neurons and daughter cells that maintain progenitor fate. Here, we show that the TRIM-NHL protein TRIM32 regulates protein degradation and microRNA activity to control the balance between those two daughter
Ju Liu et al.
Cell death and differentiation, 21(11), 1792-1804 (2014-08-26)
Tumor suppressor p53 has a key role in maintaining genomic stability and preventing tumorigenesis through its regulation of cellular stress responses, including apoptosis, cell cycle arrest and senescence. To ensure its proper levels and functions in cells, p53 is tightly
Hideki Izumi et al.
Cancer research, 74(19), 5620-5630 (2014-08-08)
Asymmetric cell division (ACD) is a physiologic process during development and tissue homeostasis. ACD produces two unequal daughter cells: one has stem/progenitor cell activity and the other has potential for differentiation. Recent studies showed that misregulation of the balance between