Kluczowe dokumenty
900921
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Formularz
crystals
Poziom jakości
proporcje
lactide:glycolide 50:50
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000
PLGA Mn 3,000
zanieczyszczenia
≤5000 ppm (residual monomer by GC)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900921-1G | 4061826648223 |