Key Documents
ADAPA481125-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638742 (NA)
Parametry
3,100 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
122 mm
Średnica
17 mm
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG