Merck
ADAPA462915-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 9 x 15 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
conical bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 9 x 15 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638289 (NA)
Parametry
3,050 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
127 mm
Średnica
17 mm
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Certyfikaty analizy (CoA)
Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.