Kluczowe dokumenty
ADAPA43849-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
round bottom
Właściwości
for use with cap
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702724009 (EU)
Parametry
2,800 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
100 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with 100 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter for use with 100 mL round buckets Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG