Kluczowe dokumenty
EP0030119843
632 Stojak na probówki kriogeniczne
Holds 36 x cryotubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x cryotubes
opakowanie
pkg of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 30119843
metody
cryopreservation: suitable
kolor
white
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)