Key Documents
50983
Guanidine thiocyanate solution
BioUltra, for molecular biology, ~6 M in H2O
Synonim(y):
Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
linia produktu
BioUltra
stężenie
~6 M in H2O
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474-1.483
pH
4.5-7.0 (25 °C)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
absorpcja
cut-off at 280 nm
ciąg SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Klucz InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- plasma RNA from human immunodeficiency virus (HIV)-infected and control patients
- total RNA from collected tissues (shoots, flowers, fruits, and seeds)
- in reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis, RNA from teratocarcinoma cell line (Tera-1)
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2