5120-OP
Guanidine Isothiocyanate
OmniPur® Grade, >=99.0%, Protein denaturant
Synonim(y):
GITC, GTC, Izotiocyjanian guanidyny, Rodanek guanidyny, Tiocyjanian guanidyny
Formularz
crystalline powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Klucz InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Specifications:
A (280 nm, 70%, water): ≤0.8AU
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
Melting point: 118-121°C
Protease: None detected
RNase: None detected
Solubility (70%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
- Pobieranie i transport próbek diagnostycznych SARS-CoV-2 i wirusa grypy A: Optymalizacja wykorzystania soli chaotropowych na bazie guanidyny w celu zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego i zachowania genomu wirusa: Badanie to podkreśla kluczową rolę izotiocyjanianu guanidyny w zachowaniu genomów wirusowych podczas pobierania i transportu próbek diagnostycznych, zwiększając w ten sposób protokoły bezpieczeństwa biologicznego w zastosowaniach biologii molekularnej (Komu JG et al., 2024).
- Jak lepiej wybrać rozwiązanie do konserwacji SARS-CoV-2 do testowania kwasów nukleinowych wirusa: Koncentruje się na optymalizacji konserwacji wirusowego RNA przy użyciu roztworów zawierających izotiocyjanian guanidyny, przyczyniając się do dokładniejszej diagnostyki w wirusologii (Duan X i in., 2023).
- Wizualne wykrywanie zafałszowania kurczaka w oparciu o strategię Lateral Flow Strip-PCR: Demonstruje zastosowanie izotiocyjanianu guanidyny w opracowywaniu szybkich narzędzi diagnostycznych dla bezpieczeństwa żywności, poprawiając wykrywanie zafałszowań w produktach z kurczaka (Xu H i in., 2022).
- Wykorzystanie symulacji zdarzeń dyskretnych do optymalizacji procesu testowania kwasów nukleinowych w przypadku choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19): Opisuje, w jaki sposób izotiocyjanian guanidyny zwiększa wydajność procesów testowania COVID-19, pomagając w szybszej diagnostyce i lepszym zarządzaniu pandemią (Guan W et al., 2022).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2