Merck
11685929001
Sigma-Aldrich
Guanidine thiocyanate
Synonim(y):
Guanidine thiocyanate, Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
Beilstein:
3563461
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
118.16
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
Roche
mp
120-122 °C (lit.)
Absorpcja
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Klucz InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Guanidine thiocyanate is chaotropic salts which lyse cells and along with nuclease binding matrix it is also seen to inhibit nuclease activity during extraction of DNA. It works as a strong RNase inhibitor in extraction buffers.
Zastosowanie
Chaotropic agent and strong denaturant; solubilizes cells.
Suitable as denaturing agent for proteins. Guanidine thiocyanate is a stronger denaturant than guanidine hydrochloride.
Suitable as denaturing agent for proteins. Guanidine thiocyanate is a stronger denaturant than guanidine hydrochloride.
Charakterystyka techniczna
Absorbance: A300 and A410 ≤0.10 (6 M in H2O) each
Formula: CH5N3 x HSCN
Postać fizyczna
Crystals
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Weidong Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28258-28263 (2003-05-14)
The tumor suppressor PTEN is a putative negative regulator of the phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway. Exposure to Zn2+ ions induces Akt activation, suggesting that PTEN may be modulated in this process. Therefore, the effects of Zn2+ on PTEN were studied in