Merck
RDD029
Sigma-Aldrich
Guanidine thiocyanate
for molecular biology, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Synonim(y):
GTC, Izotiocyjanian guanidyny
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
Beilstein:
3563461
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.28
linia produktu
Redi-Dri
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
jakość
for molecular biology
free-flowing
mp
120-122 °C (lit.)
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
RNAse, none detected
ciąg SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Klucz InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tiocyjanian guanadyny (GTC) jest środkiem chaotropowym i silnym denaturantem, który jest stosowany w badaniach do degradacji białek in vitro. Jest to przydatne do izolacji i oczyszczania DNA lub RNA. GTC jest kluczowym odczynnikiem do inaktywacji endogennych DNaz i RNaz w technikach biologii molekularnej stosowanych do izolacji kwasów nukleinowych z tkanek, komórek lub genomów wirusowych.
Zastosowanie
Tiocyjanian guanidyny jest powszechnie stosowany w badaniach:
  • do denaturacji białek w buforze do lizy komórek
  • do izolowania i oczyszczania RNA z komórek i tkanek
  • do ekstrakcji DNA z genomów komórkowych i wirusowych
Chaotropic agent and strong denaturant; solubilizes cells.
Działania biochem./fizjol.
Tiocyjanian guanadyny jest silnym denaturantem białek, powszechnie łączonym z fenolem w celu lizy tkanek, komórek i białek podczas testu izolacji RNA.
Cechy i korzyści
  • Redi-Dri ułatwia pracę z higroskopijnymi chemikaliami
  • Kontroluje wilgoć, a proszek pozostaje sypki
  • Bezpieczniejsza obsługa i ważenie podczas rutynowego stosowania w laboratorium
  • Eliminuje zbrylenia i utrzymuje wilgotność produktu oraz jego cechy jakościowe
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.