Kluczowe dokumenty
71840
Sodium perborate tetrahydrate
purum p.a., 96% (RT)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
96% (RT)
Postać
powder or crystals
stężenie
≥10% (active oxygen)
pH
10-10.4 (25 °C, 10 g/L)
mp
60 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Transformation of iodoarenes to (diacetoxyiodo)arenes.
- Oxidation of Π-deficient azines to afford N-oxides.
- Oxidation of sulfur containing heterocyclic compounds to afford S,S-dioxides.
- Microwave-assisted oxidative hydration of various aromatic and aliphatic nitriles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3