71360
Sodium carbonate decahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Sal soda, Soda
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Postać
crystals
zanieczyszczenia
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.003% total sulfur (as SO4)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1