Merck
70121
Supelco
Methyl myristoleate
analytical standard
Synonim(y):
Methyl cis-9-tetradecenoate, Myristoleic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.38
Beilstein:
2046023
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446
Format
neat
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6-
Klucz InChI
RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and