Merck
676772
Sigma-Aldrich
Pyridine
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
Beilstein:
103233
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
115 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.72 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.002% NH3
0.1% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Cu: ≤5 ppm
ciąg SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pirydyna (Pyr) to sześcioczłonowy związek heterocykliczny zawierający azot, powszechnie stosowany jako baza. Jest to bezbarwna ciecz o rybim zapachu. Cząsteczka pirydyny jest obecna jako główny składnik wielu związków, takich jak nukleotydy pirydynowe, alkaloidy pirydynowe, polimery na bazie pirydyny i makrocykle zawierające pirydynę. Ma szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik, katalizator i półprodukt do syntezy. Przeanalizowano widma IR, Ramana i UV pirydyny, a uzyskane wartości wykorzystano do obliczenia jej właściwości termodynamicznych. Zbadano fotodegradację i degradację bakteryjną pirydyny.
Zastosowanie
Pirydyna może być stosowana do syntezy następujących związków:
  • kompleksy z halogenkami kobaltu(II)
  • pirydyna-d 5, deuterowana forma pirydyny
  • matryce cieczy jonowych (ILM)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The vibrational spectrum of pyridine and the thermodynamic properties of pyridine vapors.
Kline Jr CH and Turkevich J.
J. Chem. Phys. , 12(7), 300-309 (1944)
The thermal decomposition of metal complexes-III: The decomposition of some pyridine and substituted-pyridine complexes of cobalt (II) halides.
Allan JR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 26(11), 1895-1902 (1964)
Bacterial degradation of pyridine, indole, quinoline, and their derivatives under different redox conditions.
Fetzner, S.
Applied Microbiology and Biotechnology, 49(3), 237-250 (1998)
Cyclostellettamines AF, pyridine alkaloids which inhibit binding of methyl quinuclidinyl benzilate (QNB) to muscarinic acetylcholine receptors, from the marine sponge, Stelletta maxima.
Fusetani N, et al.
Tetrahedron Letters, 35(23), 3967-3970 (1994)
Absorption and luminescence of pyridine-based polymers.
Jessen SW, et al.
Synthetic Metals, 84(1), 501-506 (1997)