Key Documents
62580
Lithium perchlorate
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤3% water
pH
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
mp
236 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1