Merck
538280
Sigma-Aldrich
Diethoxymethane
99.7%, contains 50-150 ppm BHT as stabilizer
Synonim(y):
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane, Ethylal
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Beilstein:
1697253
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
87-88 °C (lit.)
gęstość pary
3.6 (vs air)
ciśnienie pary
60 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.7%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
346 °F
zawiera
50-150 ppm BHT as stabilizer
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.373 (lit.)
bp
87-88 °C (lit.)
mp
-66.5 °C
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCOCC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dietoksymetan (DEM) jest dialkoksymetanem, który może być syntetyzowany w reakcji etanolu i wodnego formaldehydu przy użyciu makroporowatej żywicy kationowymiennej Indion-130 jako katalizatora. Widma w podczerwieni konformerów DEM w różnych stanach uzyskano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z izolacją matrycy. Charakterystyczne właściwości DEM obejmują niską temperaturę wrzenia, niskie powinowactwo do wody, stabilność zasadową i nie wymaga suszenia do żadnych reakcji. Jego widma w podczerwieni i Ramana zostały zgłoszone.
Zastosowanie
Dietoksymetan może być stosowany jako rozpuszczalnik zastępujący dichlorometan i toluen w O-alkilacji różnych fenoli w obecności katalizatorów przeniesienia fazowego (PTC).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Applications of diethoxymethane as a versatile process solvent and unique reagent in organic synthesis.
Boaz NW and Venepalli B.
Organic Process Research & Development, 5(2), 127-131 (2001)
Use of Diethoxymethane as a Solvent for Phase Transfer-Catalyzed O-Alkylation of Phenols.
Coleman MT and LeBlanc G.
Organic Process Research & Development, 14(3), 732-736 (2010)
Infrared and Raman Spectra of Diethoxymethane and Diethoxymethane-d2.
Nukada K.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 34(11), 1624-1630 (1961)
Conformations of diethoxymethane: matrix isolation infrared and ab Initio studies.
Venkatesan V, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(39), 7727-7732 (2003)
Reaction of ethanol and formaldehyde: use of versatile cation-exchange resins as catalyst in batch reactors and reactive distillation columns.
Chopade SP and Sharma MM.
Reactive functional Polymers, 32(1), 53-65 (1997)