Key Documents
270644
Chlorobenzene
suitable for HPLC, 99.9%
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.86 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
11.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1178 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
7.1 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
tw
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 288 nm Amax: 1.0
λ: 290 nm Amax: 0.40
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 325 nm Amax: 0.04
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C