Merck
319996
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
Beilstein:
605632
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
bp:
132 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3.86 (vs air)
ciśnienie pary
11.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1178 °F
granice wybuchowości
7.1 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.004 meq/g Titr. acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.02%
kolor
APHA: ≤30
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 74-74 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)