Kluczowe dokumenty
8.01791
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
for synthesis
Synonim(y):
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
203-628-5
NACRES:
NA.22
bp:
132 °C/1013 hPa
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
12 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
590 °C
siła działania
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temp. przejścia
flash point 27 °C
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorobenzeneis a colorless and flammable aromatic compound. In various industries,chlorobenzene is primarily used as a solvent, a degreasing agent, and as achemical intermediate.
Zastosowanie
Chlorobenzene is used as a solvent:
  • In the preparation of polyurethane-isophorone diisocyanate microcapsules by interfacial polymerization of polyurethane prepolymer.
  • To prepare new donor molecule LGC-D073 for organic solar cells which consist of a core (carbazole), a π-linker (DPP), andan end unit rhodanine.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation of polyurethane microcapsules with different polyols component for encapsulation of isophorone diisocyanate healing agent
Kardar P
Progress in Organic Coatings, 89, 271-276 (2015)