Kluczowe dokumenty
700268P
Avanti
Glycolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Litocholiloglicyna, N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700268P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)