Merck
700238P
Avanti
7-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas 5β-cholanowy-3α-ol-7-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700238P-10MG))
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Klucz InChI
DXOCDBGWDZAYRQ-AURDAFMXSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700238P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)