Merck
SMB00913
Sigma-Aldrich
BAA485 (kwas 12-ketodeoksycholowy)
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid), (3α,5β)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, 12-Dehydrodeoxycholic acid, 12-Oxolithocholic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholanic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Kod UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
jakość
100
skład
(3α,5α)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, ≤100%
opakowanie
pkg of 25 mg
kolor
white to beige
mp
165—167 °C
rozpuszczalność
methanol: 20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)C1CC[C@@]([C@]21C)([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
Opis ogólny
BAA485 (kwas 12-oksolitocholowy) jest produkowaną przez mikrobiom pochodną kwasu dezoksycholowego i jest silnym aktywatorem inflamasomu Pyrin. BAA485 indukuje wydzielanie IL18 w PBMC stymulowanych LPS.
Kwasy żółciowe, naturalne steroidowe związki amfipatyczne powstające w wyniku utleniania cholesterolu w wątrobie, odgrywają kluczową rolę w regulacji metabolizmu lipidów. Ułatwiają trawienie, wchłanianie i transport lipidów, witamin rozpuszczalnych w lipidach i powiązanych cząsteczek w przewodzie pokarmowym. Kwasy żółciowe wpływają również na różne aspekty równowagi cholesterolu, glukozy i energii.
Zastosowanie
BAA485 (kwas 12-oksolitocholowy) znajduje zastosowanie w metabolomice, badaniach biochemicznych i mikrobiomowych.
Cechy i korzyści
  • Może być stosowany w metabolomice i badaniach biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)