Merck
700255P
Avanti
3-oxo chenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas 5β-cholanowy-7α-ol-3-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-15,17-20,22,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
KNVADAPHVNKTEP-CIGXQKLNSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700255P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)