Merck
700195P
Avanti
Isolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700195P-10MG))
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700195P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)