Kluczowe dokumenty
700216P
Avanti
7-Ketodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3α,12α-diol-7-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700216P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)