Merck
700252P
Avanti
Taurolithocholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(2-sulphoethyl)-amide sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NNaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700252P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)