Merck
700229P
Avanti
Ursocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3α,7ß,12α-trihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700229P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3