Merck
929921
Sigma-Aldrich
Allochenodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4 solution
≥98 atom % D, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Synonim(y):
(R)-4-((3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl-2,2,4,4-d4)pentanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D4H36O4
Masa cząsteczkowa:
396.60
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
stężenie
100 μg/mL in methanol
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
O[C@@H]1C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1([2H])[2H]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)