Kluczowe dokumenty
903868
Taurocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D4H39NO10S2Na2
Masa cząsteczkowa:
643.75
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C([C@H](O)C3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)