SMB00807
Glycolithocholate sulfate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3-siarczan kwasu glikolitocholowego, Kwas sulfoglikolitocholowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)NCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C26H43NO7S/c1-16(4-9-23(28)27-15-24(29)30)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(34-35(31,32)33)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22H,4-15H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32,33)/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-/m1/s1
Klucz InChI
FHXBAFXQVZOILS-OETIFKLTSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Może być stosowany w metabolomice i badaniach biochemicznych
- Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)