Kluczowe dokumenty
SMB00915
BAA473 (ester metylowy kwasu 11-okso-12S-hydroksylitocholowego)
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
BAA473 (11-oxo-12S-hydroxy lithocholic acid methyl ester), (3α,5β,12β)-3,12-dihydroxy-11-oxo-cholan-24-oic-acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
mp
153.5—154.5 °C
rozpuszczalność
chloroform: 20 mg/mL, colorless to light yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCC(C1CCC2C3CCC4CC(CCC4(C3C(C(C12C)O)=O)C)O)C)OC
InChI
1S/C25H40O5/c1-14(5-10-20(27)30-4)18-8-9-19-17-7-6-15-13-16(26)11-12-24(15,2)21(17)22(28)23(29)25(18,19)3/h14-19,21,23,26,29H,5-13H2,1-4H3
Klucz InChI
RYGJYUKSMUSEMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Może być stosowany w metabolomice i badaniach biochemicznych
- Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)