24216
Chloroform
contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
99-99.4% (GC)
Postać
liquid
jakość
meets analytical specification of BP
zawiera
ethanol as stabilizer
zanieczyszczenia
related substances, complies (GC)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.05% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
60-62 °C
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.479-1.489 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
chloride (Cl-): in accordance
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash