Kluczowe dokumenty
861324
p-Rosolic acid
Dye content 84 %
Synonim(y):
4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methylene]-2,5-cyclohexadienone, Aurin
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 84%
metody
titration: suitable
pH
5.0-6.8, yellow to pink
ślady kationów
C: 66.0-90.8%
λmaks.
482 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥11000 at 264-270 nm in ethanol
≥50000 at 478-486 nm in ethanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(C=C1)C=CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=C(O)C=C3
InChI
1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
Klucz InChI
FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?