Kluczowe dokumenty
8.14506
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
special quality for synthesis
Synonim(y):
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
203-628-5
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
12 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
590 °C
siła działania
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.3-11 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
tw
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temp. przejścia
flash point 27 °C
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C