Kluczowe dokumenty
256412
1,2,4-Trichlorobenzene
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
>6 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 40 °C)
Próba
≥99%
Formularz
solid or liquid
temp. samozapłonu
1060 °F
granice wybuchowości
6.6 %, 150 °F
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.020% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 308 nm Amax: 1.00
λ: 310 nm Amax: 0.50
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Zastosowanie elektroprzędzionego nanokompozytu poliakrylonitryl/Zn-MOF-74@GO jako sorbentu do ekstrakcji chlorobenzenów w wodzie, glebie i próbkach żywności przed analizą metodą chromatografii cieczowej: W artykule zbadano zastosowanie nanokompozytu elektrospun poliakrylonitryl/Zn-MOF-74@GO do ekstrakcji chlorobenzenów, w tym 1,2,4-trichlorobenzenu, z różnych próbek. Metoda wykazuje wysoką wydajność i selektywność, dzięki czemu nadaje się do zastosowań związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem żywności (Amini et al., 2021).
- Łatwa synteza i immobilizacja funkcjonalizowanych kowalencyjnych ram organicznych-1 do separacji elektrochromatograficznej: Badania te obejmują syntezę i zastosowanie funkcjonalizowanego kowalencyjnego szkieletu organicznego do elektrochromatograficznego rozdzielania różnych związków, w tym chlorobenzenów, takich jak 1,2,4-trichlorobenzen. Metoda wykazuje potencjał dla nauk analitycznych i separacyjnych (Bao et al., 2021).
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?