Kluczowe dokumenty
293296
Butyl benzoate
99%
Synonim(y):
Benzoic acid n-butyl ester, n-Butyl benzoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Klucz InChI
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- preservative in commercial cosmetic lotions
- as involatile solvent, for sampling of isocyanates with silica gel solid phase extraction
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?